Få mere at vide
(±)-Metanephrine-alpha,beta,beta-d3 HCl, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | DL-Metanephrine-alpha,beta,beta-D3 Hydrochloride |
| CAS | 1085333-94-3 |
| Molekylær formel | C10 D3 H12 N O3 . Cl H |
| Mængde | 0.005 g |
| Synonym | Benzenemethan-d-ol, 4-hydroxy-3-methoxy-α-[(methylamino)methyl-d2]-, hydrochloride (1:1) (ACI), 4-Hydroxy-3-methoxy-α-[(methylamino)methyl-d2]benzenemethan-d-ol hydrochloride, DL-Metanephrine-α,β,β-D3 hydrochloride, 3-Methoxy-DL-adrenaline-d3 hydrochloride, (±)-Metanephrine-α,β,β-d3 HCl |
| InChI formel | InChI=1 S/C10H15NO3.ClH/c1-11-6-9(13)7-3-4-8(12)10(5-7)14-2;/h3-5,9,11-13 H,6H2,1-2H3;1 H/i6D2,9 D; |
| SMIL | Cl.[2 H]C([2 H])(NC)C([2 H])(O)c1ccc(O)c(OC)c1 |
| IUPAC navn | 2-methoxy-4-[1,2,2-trideuterio-1-hydroxy-2-(methylamino)ethyl]phenol;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 236.7104 |
| Formel vægt | 236.1007 g/mol |
| Vis mere |