Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Metamizol natriummonohydrat
Artikelnummer. 17291196 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17291196 250 mg
17281196 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17291196 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 467482500
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5907-38-0
Molekylær formel C13H18N3NaO5S
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Metamizol natriummonohydrat
Mængde 250 mg
Opløselighed Opløselighed aq. soln.: opløselig. Andre opløseligheder: opløselig i methanol, uopløselig i ether, acetone, chloroform
Formel vægt 351.36
InChI nøgle UNZIDPIPYUMVPA-UHFFFAOYSA-M
SMIL O.[Na+].CN(CS([O-])(=O)=O)C1=C(C)N(C)N(C1=O)C1=CC=CC=C1
IUPAC navn sodium [(1,5-dimethyl-3-oxo-2-phenyl-2,3-dihydro-1H-pyrazol-4-yl)(methyl)amino]methanesulfonate hydrate
Molekylvægt (g/mol) 351.35