Få mere at vide
Metamizole Sodium Monohydrate, Mikromol™
Artikelnummer. 17961626
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
17961626 250 mg
1 options
Artikelnummer. 17961626 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0052.000250
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Metamizole Sodium Monohydrate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Metamizole Sodium Monohydrate
CAS 5907-38-0
Analyt- eller komponentnavne Metamizole Sodium Monohydrate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C13 H16 N3 O4 S . Na . H2 O
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Metamizole Sodium Monohydrate, 1-[(2,3-Dihydro-1,5-dimethyl-3-oxo-2-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)methylamino]-methanesulfonic acid monosodium salt monohydrate, (Antipyrinylmethylamino)-methanesulfonic acid sodium salt monohydrate, [(2,3-Dihydro-1,5-dimethyl-3-oxo-2-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)methylamino]-methanesulfonic acid sodium salt monohydrate, Dipyrone monohydrate, Metamizol monohydrate, Sodium (antipyrinylmethylamino)methanesulfonate hydrate
InChI formel InChI=1S/C13H17N3O4S.Na.H2O/c1-10-12(14(2)9-21(18,19)20)13(17)16(15(10)3)11-7-5-4-6-8-11;;/h4-8H,9H2,1-3H3,(H,18,19,20);;1H2/q;+1;/p-1
SMIL O.[Na+].CN(CS(=O)(=O)[O-])C1=C(C)N(C)N(C1=O)c2ccccc2
IUPAC navn sodium;[(1,5-dimethyl-3-oxo-2-phenylpyrazol-4-yl)-methylamino]methanesulfonate;hydrate
Molekylvægt (g/mol) 351.35
Mængde 250 mg
Formel vægt 351.0865 g/mol