Få mere at vide
Metamizole sodium hydrate, MedChemExpress
Beskrivelse
Metamizole sodium hydrate is a potent analgesic drug that has been demonstrated to inhibit cyclooxygenase (COX)[1].
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Metamizole sodium hydrate |
| CAS | 5907-38-0 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C13H18N3NaO5S |
| Mængde | 500 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 100 mg/mL (284.62 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : ≥ 100 mg/mL (284.62 mM) |
| SMIL | O=S(CN(C1=C(C)N(C)N(C2=CC=CC=C2)C1=O)C)(O[Na])=O.O |
| Molekylvægt (g/mol) | 351.35 |
| Formel vægt | 351.35 |
| Vis mere |