Få mere at vide
Metamizol Sodium Monohydrate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Metamizole Sodium Monohydrate |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H17N3O4S.Na.H2O/c1-10-12(14(2)9-21(18,19)20)13(17)16(15(10)3)11-7-5-4-6-8-11;;/h4-8H,9H2,1-3H3,(H,18,19,20);;1H2/q;+1;/p-1 |
| Formel vægt | 351.0865 |
| Procent renhed | >95% |