Få mere at vide
Metamitron, TRC
Artikelnummer. 30003263
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30003263 5 g
30011060 1 g
30003225 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30003263 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM2588435G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 41394-05-2
Molekylær formel C10 H10 N4 O
Molekylvægt (g/mol) 202.21
Synonym 4-Amino-3-methyl-6-phenyl-1,2,4-triazin-5(4H)-one, 3-Methyl-4-amino-6-phenyl-1,2,4-triazin-5-one, 4-Amino-3-methyl-6-phenyl-1,2,4-triazin-5-one, BAY 6676, BAY-DRW 1139, Burakomitron, DRW 1139, Gladiator, Goltix, Goltix Compact, Goltix Top, Goltix VM 90, Goltix WG, Goltix WG 70, Metafol 700SC, Metamitron, Metron 700SL, Metron Stefes
IUPAC navn 4-amino-3-methyl-6-phenyl-1,2,4-triazin-5-one
SMIL CC1=NN=C(C(=O)N1N)c2ccccc2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Metamitron
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C10H10N4O/c1-7-12-13-9(10(15)14(7)11)8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,11H2,1H3
Formel vægt 202.0855