Få mere at vide
Metamidophos-d6, TRC
Artikelnummer. 30474713
Skift visning
Mængde:
2.5 mg
Artikelnummer. Mængde
30474713 2.5 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30474713 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM2588422.5MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methamidophos(dimethyl)D6
CAS 1219799-41-3
Molekylær formel C2 2H6 H2 N O2 P S
Mængde 2.5 mg
Synonym Methamidophos (dimethyl D6), Metamidophos-d6, [Amino(trideuteriomethylsulfanyl)phosphoryl]oxy-trideuterio-methane
InChI formel InChI=1S/C2H8NO2PS/c1-5-6(3,4)7-2/h1-2H3,(H2,3,4)/i1D3,2D3
SMIL [2H]C([2H])([2H])OP(=O)(N)SC([2H])([2H])[2H]
IUPAC navn [amino(trideuteriomethylsulfanyl)phosphoryl]oxy-trideuteriomethane
Molekylvægt (g/mol) 147.17
Formel vægt 147.039