Få mere at vide
Metamidophos (>90%), TRC
Artikelnummer. 30040548
Skift visning
Mængde:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30040548 250 mg
30041040 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30040548 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM258840250MG
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10265-92-6
Molekylær formel C2 H8 N O2 P S
Molekylvægt (g/mol) 141.13
Synonym Methamidophos
IUPAC navn [amino(methylsulfanyl)fosforyl]oxymethan
SMIL COP(=O)(N)SC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methamidophos
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C2H8NO2PS/c1-5-6(3,4)7-2/h1-2H3,(H2,3,4)
Formel vægt 141.0013