Få mere at vide
Nickel Electro™ Metalvarer Range™ Firkantede steriliseringspipetdåser i rustfrit stål
Shop alle Nickel-Electro produkter
Dimensioner (L x B x H):
70 x 70 x 210 mm
70 x 70 x 290 mm
Højde (metrisk):
210 mm
290 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Description
Populære firkantede pipettebeholdere med permanent støbt silikonegummipuder i låg og bunde reducerer risikoen for beskadigelse af pipetter under transport og sterilisering.
- Fremstillet af rustfrit stål.
- Kan dampsteriliseres ved 120 °C.
- Tåler tør varme temperaturer på op til 180 °C.
- Firkantet sektionsdesign muliggør nem stabling for effektiv udnyttelse af pladsen og forhindrer dåser i at rulle af bordpladen.
Specifications
Specifications
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Type | Firkantet Pipetdåse |
| Inkluderer | Permanent støbt silikonegummi puder inder og bunde |
| Dimensioner (L x B x H) | 70 x 70 x 290 mm |
| Længde (metrisk) | 70 mm |
| Bredde (metrisk) | 70 mm |
| Højde (metrisk) | 290 mm |
| Vægt (metrisk) | 1 kg |