Få mere at vide
Nickel Electro™ Metalvarer Range™ Firkantede pipettesteriliseringsbokse i rustfrit stål
Shop alle Nickel-Electro produkter
Længde (metrisk):
300 mm
340 mm
400 mm
430 mm
490 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Firkantet profil i rustfrit stål
- Inkluderer låg
- Firkantet form forhindrer den i at rulle af bænken
- Silicium i låg og bund
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Dimensioner (L x B) | 300 x 50 mm |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Sterilitet | Steril |
| Mængde | Hver |
| Længde (metrisk) | 300 mm |
| Type | Steriliseringsboks |
| Til brug med (udstyr) | Autoklavering |