Få mere at vide
Nickel Electro™ Metalvarer Range™ Firkantede pipettesteriliseringsbokse i rustfrit stål
Artikelnummer. 12986986 Shop alle Nickel-Electro produkter
Længde (metrisk):
300 mm
340 mm
400 mm
430 mm
490 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12986986
Brand: Nickel Electro™ 6704/SS
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Hold pipetterne sterile med en steriliseringsboks. Nickel Electro™ Metalvarer Range™ Firkantede Pipet-steriliseringsbokse i rustfrit stål kan dampsteriliseres ved 120 °C og modstå tør varmetemperaturer på op til 180 °C.
  • Firkantet profil i rustfrit stål
  • Inkluderer låg
  • Firkantet form forhindrer den i at rulle af bænken
  • Silicium i låg og bund
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Dimensioner (L x B) 490 x 70 mm
Materiale Rustfrit stål
Sterilitet Steril
Mængde 1 stk.
Længde (metrisk) 490 mm
Type Steriliseringsboks
Til brug med (udstyr) Autoklavering