Få mere at vide
Nickel Electro™ Metalware Range™ Aluminum Round Pipet Sterilizing Boxes
Shop alle Nickel-Electro produkter
Længde (metrisk):
407 mm
457 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Aluminum round profile with lid
- Can be steam sterilized up to 120°C
- Can withstand dry heat up to 180°C
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoclavable |
| Dimensioner (L x B) | 407 x 64 mm |
| Materiale | Aluminum, Stainless Steel |
| Sterilitet | Sterile |
| Mængde | Each |
| Vægt (metrisk) | 0.33 kg |
| Længde (metrisk) | 407 mm |
| Type | Sterilizing Box |
| Til brug med (udstyr) | Autoclave |