Få mere at vide
Metals in Biodiesel Standard: Ca, K, Mg, Na, P @ 10 μg/g in B100 Biodiesel, VHG™
Beskrivelse
Metals in Biodiesel Standard: Ca, K, Mg, Na, P @ 10 μg/g in B100 Biodiesel
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Calcium/Magnesium/Phosphorus/Potassium/Sodium |
| CAS | 7440-70-2, 7439-95-4, 7723-14-0, 9-7-7440, 7440-23-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | Calcium/Magnesium/Phosphorus/Potassium/Sodium |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | B100 Biodiesel |
| Mængde | 100 g |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | Calcium 10 μg/g/Magnesium 10 μg/g/Phosphorus 10 μg/g/Potassium 10 μg/g/Sodium 10 μg/g |