Få mere at vide
Metalloider/Hydrid-elementer Standard: As, bi, ga, ge, in, pb, sb, se, sn, te, tl @ 100 μg/ml i 20% HCl, tr. HF, VHG™
Beskrivelse
Metalloider/Hydrid-elementer Standard: As, bi, ga, ge, in, pb, sb, se, sn, te, tl @ 100 μg/ml i 20% HCl, tr. HF
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Germanium/Antimony/Thallium/Tin/Selenium/Gallium/Indium/Tellurium/Bismuth/Lead/Arsenic |
| CAS | 7440-56-4, 7440-36-0, 7440-28-0, 7440-31-5, 7782-49-2, 7440-55-3 |
| Metoder | ICP/ICP-MS |
| Analyt- eller komponentnavne | Germanium/Antimony/Thallium/Tin/Selenium/Gallium/Indium/Tellurium/Bismuth/Lead/Arsenic |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Fortynd HCl |
| Mængde | 500 ml |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | Germanium 99.97 μg/mL/Antimony 99.98 μg/mL/Thallium 99.98 μg/mL/Tin 99.98 μg/mL/Selenium 99.99 μg/mL/Gallium 100 μg/mL/Indium 100 μg/mL/Tellurium 100 μg/mL/Bismuth 100.1 μg/mL/Lead 100.1 μg/mL/Arsenic 100.2 μg/mL |