Få mere at vide
Brady™ Metallized Polyester (B-486) Labels for M611, BMP61 and BMP71
Artikelnummer. 11599083
Skift visning
Højde (metrisk):
9,5 mm
12,7 mm
19,1 mm
25,4 mm
38,1 mm
48,3 mm
50,8 mm
Bredde (metrisk):
25,4 mm
28,7 mm
38,1 mm
76,2 mm
101,6 mm
Lodret gentagelse (metrisk):
12,7 mm
15,9 mm
22,2 mm
28,6 mm
41,3 mm
54 mm
79,4 mm
104,8 mm
Form:
Firkant
Rektangel
Pakningsstørrelse:
1 rulning
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Højde (metrisk) Bredde (metrisk) Lodret gentagelse (metrisk) Form unitSize
11599083 9,5 mm 25,4 mm 12,7 mm Rektangel 1 rulning
11589093 12,7 mm 25,4 mm 15,9 mm Rektangel 1 rulning
11509093 12,7 mm 28,7 mm 15,9 mm Rektangel 1 rulning
11519093 19,1 mm 38,1 mm 22,2 mm Rektangel 1 rulning
11599093 25,4 mm 25,4 mm 28,6 mm Firkant 1 rulning
11529103 25,4 mm 38,1 mm 28,6 mm Rektangel 1 rulning
11539103 38,1 mm 38,1 mm 41,3 mm Firkant 1 rulning
11529093 48,3 mm 76,2 mm 79,4 mm Rektangel 1 rulning
11539093 48,3 mm 101,6 mm 104,8 mm Rektangel 1 rulning
11509103 50,8 mm 25,4 mm 54 mm Rektangel 1 rulning
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 11599083 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 018719
Ultra Aggressive Metallized Polyester is ideal for rating or serial plates that use barcodes, alphanumerics, graphic symbols and logos and require nameplate-like quality.
  • Matte, light gray material has permanent rubber-based adhesive and is thermal transfer printable
  • Designed for high adhesion to textured metals, powder coated surfaces and low energy plastics
  • UL approved, CSA accepted
  • Service temperature of -40°F to 248°F (-40°C to 120°C)
Tekniske data
Autoklaverbar Not Autoclavable
Klæbende type Permanent Rubber
Farve Gray
Slutte Matte
Materiale Metallized Polyester
Print teknologi Thermal Transfer
Sterilitet Non-sterile
Til brug med (applikation) Asset Tracking, Equipment Labeling, General Identification, Inventory Labeling
Til brug med (udstyr) BMP™61, BMP™71, and BradyPrinter M611 Mobile Label Printers, TLS 2200™ and TLS-PC LINK™ Thermal Labeling Systems
Etiketter pr. række 1
Mængde 500 Labels
Form Rektangel
Temperaturområde (metrisk) -40°C to +120°C
Tykkelse (metrisk) 0.14 mm
Lodret gentagelse (metrisk) 12,7 mm
Bredde (metrisk) 25,4 mm
Bredde (metrisk) Printbart område 25.4 mm
Højde (metrisk) 9,5 mm
Højde (metrisk) printbart område 9.5 mm