Få mere at vide
Brady™ Metaliseret, opløsningsmiddelbestandig matgrå polyesteretikettetape til M6/M7-printere
Dimensioner (LxB):
0,275 x 1 tommer.
0,5 x 1 tommer.
0,5 x 1,5 tommer.
1 x 2 tommer.
1 x 3 tommer.
1,25 x 2,75 tommer.
1,9 x 3 tommer.
1,9 x 4 tommer.
2 x 1 tommer.
2,75 x 1,25 tommer.
50 fod x 0,5 tommer.
Til brug med (udstyr):
M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter)
M610, M710, M611, BMP61, BMP71
M710, BMP71
Format:
Kontinuerlig
Patron (tape)
Udstanset
Højde (metrisk):
6.99 mm
12.7 mm
25.4 mm
31.75 mm
48.26 mm
50.8 mm
69.85 mm
Beskrivelse
- Mat, lysegrå finish giver etiketter et klassificerings- og seriepladeudseende
- Etiketter er designet til at modstå adskillige opløsningsmidler og variable temperaturer, når de påføres forskellige overflader
- UL godkendt, CSA accepteret
- Servicetemperatur på -40 °C til 120 °C (-40 F °til 248 °F)
- Fremstillet af B-428 polyester materiale
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Certificeringer/compliance | Halogenfri (DIN VDE 0472 del 815) |
| Klæbende type | Permanent akryl |
| Belægning | Ingen |
| Farve | Grå |
| Slutte | Mat |
| Format | Patron (tape) |
| Materiale | Polyester |
| Printbare sider | Enkeltsidet printbar |
| Print teknologi | Termisk overførsel |
| Vis mere |