Få mere at vide
Brady™ 25 mm lille kerne mat metalliseret polyester termisk overførsel Udskrivbare etiketter
Artikelnummer. 11503115 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Farve:
Sølv
Artikelnummer. Farve
11503115 Sølv
1 options
Artikelnummer. 11503115 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 236720
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1700.00 DKK
    1670.45 DKK / 1 ruller
    Spare 29.55 DKK
    1% Slukket
På lager
Printbare, metalliserede polyesteretiketter til termotransferprintere.
  • Bemærk venligst: Dette materiale er UL-anerkendt med dets respektive bånd.
  • Se Recommended Ribbon Series for det relevante bånd, der skal bruges.
Tekniske data
Certificeringer/compliance UL anerkendt
Oversigt Thermal Transfer Printable Etiketter
Klæbende type Permanent akryl
Farve Sølv
Slutte Satin
Materiale Polyester
Print teknologi Termisk overførsel
Produkttype Label
Til brug med (applikation) Aktiv sporing, generel identifikation
Til brug med (udstyr) BBP11, BBP12, PR Plus, THT 76 mm kerneprintere
Etiketter pr. række 1
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40° C
nr. pr. pakke 1000 etiketter/rulle
Mængde 1000 Pk.
Form Rektangel
Temperaturområde (engelsk) -40 °F til +275 °F
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til +135 °C
Tykkelse (engelsk) 0,003 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0.075 mm
Lodret gentagelse (metrisk) 28.22 mm
Dimensioner (L x B) 25.4 x 50.8 mm
Længde (engelsk) 1 tomme
Længde (metrisk) 25.4 mm
Bredde (engelsk) 2''
Bredde (metrisk) 50.8 mm
Alternativt varenummer BPT-17-7563-1