Få mere at vide
Brady™ Metalliseret polyester termisk transfer printbare etiketter
Artikelnummer. 11896033
Skift visning
Klæbende type:
Akryl, Permanent
Permanent akryl, Indlysende
Pakningsstørrelse:
1 rulning
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Klæbende type unitSize
11896033 Akryl, Permanent 1 rulning
11819664 Permanent akryl, Indlysende 1 rulning
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11896033 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 217078
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Printbare, metalliserede polyesteretiketter til termotransferprintere.
  • Printbare, metalliserede polyesteretiketter til termotransferprintere.
  • Bemærk venligst: 217078 er UL, CSA og AGA godkendt med dets respektive farvebånd.
  • Bemærk venligst: 030181 er UL-anerkendt med dets respektive farvebånd.
  • Se Recommended Ribbon Series for det relevante bånd, der skal bruges.
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance Halogenfri (DIN VDE 0472 del 815)
Oversigt Thermal Transfer Printable Etiketter
Klæbende type Akryl, Permanent
Belægning Ingen
Farve Lysegrå
Vise Blank
Slutte Mat
Format Stanset udstansning
Materiale Polyester
Printbare sider Enkeltsidet printbar
Print teknologi Termisk overførsel
Produkttype Label
Sterilitet Ikke-steril
Til brug med (applikation) Aktiv sporing, kredsløbsmærkning, komponent- og udstyrsmærkning, data- og telekommunikationsmærkning, generel identifikation, lager- og inspektionsmærkning
Til brug med (udstyr) BBP11, BBP12, THT 76 mm Core Printers
Etiketter pr. række 3
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40° C
nr. pr. pakke 3000 etiketter/rulle
Mængde 3000 Pk.
Form Rektangel
Størrelse (engelsk) 0,75 i H x 0,9 i W
Størrelse (metrisk) 22.86W x 19 mmH
Temperaturområde (engelsk) -40 °F til +248 °F
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til +120 °C
Tykkelse (engelsk) 0,0047 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0.122 mm
Lodret gentagelse (metrisk) 21.98 mm
Dimensioner (L x B) 19.05 x 22.86 mm
Længde (engelsk) 0,75 tommer
Længde (metrisk) 19.05 mm
Bredde (engelsk) 0,9 tommer.
Bredde (metrisk) 22.86 mm
Bredde (engelsk) Udskrivbart område 22.86 mm
Højde (metrisk) 19.05 mm
Alternativt varenummer BPT-616-428