Få mere at vide
Brady™ Metalliseret polyester termisk transfer printbare etiketter
Artikelnummer. 11819664 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Klæbende type:
Akryl, Permanent
Permanent akryl, Indlysende
Pakningsstørrelse:
1 rulning
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Klæbende type Pakningsstørrelse
11819664 Permanent akryl, Indlysende 1 rulning
11896033 Akryl, Permanent 1 rulning
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11819664 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 030181
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5345.00 DKK
    5268.21 DKK / 1 ruller
    Spare 76.79 DKK
    1% Slukket
På lager
Printbare, metalliserede polyesteretiketter til termotransferprintere.
  • Printbare, metalliserede polyesteretiketter til termotransferprintere.
  • Bemærk venligst: 217078 er UL, CSA og AGA godkendt med dets respektive farvebånd.
  • Bemærk venligst: 030181 er UL-anerkendt med dets respektive farvebånd.
  • Se Recommended Ribbon Series for det relevante bånd, der skal bruges.
Tekniske data
Certificeringer/compliance ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, UL-anerkendt, RoHS-kompatibel
Oversigt IP™ Kompatible termotransfer-printbare etiketter
Klæbende type Permanent akryl, Indlysende
Belægning Ingen
Farve Sølv
Vise Blank
Slutte Mat
Format Stanset udstansning
Materiale Polyester
Printbare sider Enkeltsidet printbar
Print teknologi Termisk overførsel
Produkttype Label
Sterilitet Ikke-steril
Til brug med (applikation) Aktiv sporing, kredsløbsmærkning, generel identifikation, sikkerhedsidentifikation
Til brug med (udstyr) BBP81, i5100, i7100, PR Plus, IP-serien, THT 76 mm kerneprintere, i7500
Vandret gentagelse (metrisk) 27.31 mm
Etiketter pr. række 3
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40° C
nr. pr. pakke 10000 etiketter/rulle
Mængde 10,000 Pk.
Form Rektangel
Størrelse (engelsk) 0,5 tommer H x 1 tomme V
Størrelse (metrisk) 25.4 x 12.7 mm (W x H)
Temperaturområde (engelsk) -40 °F til +104 °F
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til +40 °C
Tykkelse (engelsk) 0.0033 in.
Tykkelse (metrisk) 0.085 mm
Lodret gentagelse (metrisk) 15.24 mm
Dimensioner (L x B) 12.7 x 25.4 mm
Længde (engelsk) 0,5 tommer
Længde (metrisk) 12.7 mm
Bredde (engelsk) 1 tomme
Bredde (metrisk) 25.4 mm
Bredde (engelsk) Udskrivbart område 25.40 mm
Højde (metrisk) 12.70 mm
Alternativt varenummer THT-5-438-10