Få mere at vide
Brady™ Metaliserede polyesteretiketter til M6/M7 printere
Artikelnummer. 17801379
Skift visning
Dimensioner (L x B):
0,375 x 1 tommer.
0,5 x 1 tommer.
0,5 x 1,5 tommer.
0,75 x 1,5 tommer
1 x 1,5 tommer.
1,5 x 1,5 tommer.
1,9 x 3 tommer.
1,9 x 4 tommer.
2 x 1 tommer.
Til brug med (udstyr):
M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter)
Højde (metrisk):
9,53 mm
12,7 mm
19,05 mm
25,4 mm
38,1 mm
48,26 mm
50,8 mm
Form:
Firkant
Rektangel
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Til brug med (udstyr) Højde (metrisk) Form
17801379 0,375 x 1 tommer. M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) 9,53 mm Rektangel
17841509 0,5 x 1 tommer. M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) 12,7 mm Rektangel
17881589 0,5 x 1,5 tommer. M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) 12,7 mm Rektangel
17821499 0,75 x 1,5 tommer M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) 19,05 mm Rektangel
17851649 1 x 1,5 tommer. M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) 25,4 mm Rektangel
17861649 1,5 x 1,5 tommer. M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) 38,1 mm Firkant
17811619 1,9 x 3 tommer. M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) 48,26 mm Rektangel
17861529 1,9 x 4 tommer. M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) 48,26 mm Rektangel
17868394 2 x 1 tommer. M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) 50,8 mm Rektangel
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 17801379 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 173717
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Blanke metalliseret polyester-etiketter er designet til høj vedhæftning til teksturerede metaller, pulverlakerede overflader og plast med lav overfladeenergi.
  • Permanent akrylklæber tåler adskillige opløsningsmidler og variable temperaturer
  • UL godkendt, CSA accepteret, RoHS kompatibel
  • Driftstemperatur på -40 °C til 90 °C (-40 F °til 194 °F)
  • Fremstillet af B-435A polyester materiale
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Certificeringer/compliance AGA godkendt, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, CSA-godkendt, UL-anerkendt
Klæbende type Permanent akryl
Belægning Ingen
Farve Sølv
Slutte Glans
Format Patron (tape)
Materiale Polyester
Printbare sider Enkeltsidet printbar
Print teknologi Termisk overførsel
Produkttype Sikkerhedsmærke
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Aktiv sporing, kredsløbsmærkning, komponent- og udstyrsmærkning, generel identifikation, inventar og inspektionsmærkning
Til brug med (udstyr) M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter)
Latex fri Nej
Mængde 500 etiketter
Form Rektangel
Temperaturområde (engelsk) -94 °F til +266 °F
Temperaturområde (metrisk) -70 °C til +130 °C
Tykkelse (engelsk) 0,003 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0.0762 mm
Dimensioner (L x B) 0,375 x 1 tommer.
Længde (engelsk) 0,375 tommer
Bredde (engelsk) 1 tomme
Bredde (metrisk) 25.4 mm
Højde (metrisk) 9,53 mm
Alternativt varenummer M6-16-435