Få mere at vide
Brady™ Metaliseret MiniMark™ Polyester Tamper Evident-etiketter
Bredde (metrisk):
50,8 mm
76,2 mm
Højde (metrisk):
25,4 mm
50,8 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Ideel til produktmærkeplader, produktgarantietiketter og aktividentifikationsetiketter.
- Se Recommended Ribbon Series for det relevante bånd, der skal bruges.
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, UL-anerkendt, RoHS-kompatibel |
| Oversigt | MiniMark Tamper-evident labels |
| Klæbende type | Indlysende, Akryl |
| Belægning | None |
| Farve | Sølv |
| Vise | Blank |
| Slutte | Mat |
| Format | Die-cut |
| Materiale | Metalliseret polyester |
| Printbare sider | Single-side Printable |
| Vis mere |