Få mere at vide
Brady™ Metaliseret MiniMark™ Polyester Tamper Evident-etiketter
Artikelnummer. 11781795 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Bredde (metrisk):
50,8 mm
76,2 mm
Højde (metrisk):
25,4 mm
50,8 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Bredde (metrisk) Højde (metrisk) Pakningsstørrelse
11781795 50,8 mm 25,4 mm Hver
11751795 76,2 mm 25,4 mm Hver
11751735 76,2 mm 50,8 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11781795 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 710108
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3385.00 DKK
    3294.47 DKK / Pakke med 1
    Spare 90.53 DKK
    2% Slukket
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Metaliseret MiniMark™ Polyester Tamper Evident-etiketter til sikker identifikation, der indikerer, om der er blevet pillet ved. B-438 tape efterlader et skakternet fodaftryk, hvis det fjernes, og der vises også et skakternet på etikettens overflade for at forhindre genbrug af etiketten.
  • Ideel til produktmærkeplader, produktgarantietiketter og aktividentifikationsetiketter.
  • Se Recommended Ribbon Series for det relevante bånd, der skal bruges.
Tekniske data
Certificeringer/compliance ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, UL-anerkendt, RoHS-kompatibel
Oversigt MiniMark Tamper-evident labels
Klæbende type Indlysende, Akryl
Belægning Ingen
Farve Sølv
Vise Blank
Slutte Mat
Format Stanset udstansning
Materiale Metalliseret polyester
Printbare sider Enkeltsidet printbar
Print teknologi Termisk overførsel
Produkttype Label
Sterilitet Ikke-steril
Til brug med (applikation) Aktiv sporing, kredsløbsmærkning, generel identifikation, sikkerhedsidentifikation
Til brug med (udstyr) MiniMark Printer
Etiketter pr. række 1
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40 °C
nr. pr. pakke 1240 Etiketter/æske
Mængde 1240 Pk.
Størrelse (metrisk) 50.8 x 25.4 mm (W x H)
Temperaturområde (engelsk) -40 °F til +104 °F
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til +40 °C
Trækstyrke 56 lb./in. (981 N/100 mm), 117 %, 60 lb./in. (1051 N/100 mm), 90 %
Tykkelse (engelsk) 0.0033 in.
Tykkelse (metrisk) 0.085 mm
Lodret gentagelse (metrisk) 28.58 mm
Dimensioner (L x B) 25.4 x 50.8 mm
Længde (engelsk) 1 tomme
Længde (metrisk) 25.4 mm
Bredde (engelsk) 2''
Bredde (metrisk) 50,8 mm
Højde (metrisk) 25,4 mm
Alternativt varenummer MNK-THT-17-438