Få mere at vide
Brady™ Metaliseret MiniMark™ Polyester navne- og klassificeringsplader
Artikelnummer. 11781785
Bredde (metrisk):
25,4 mm
38,1 mm
50,8 mm
69,85 mm
76,2 mm
Højde (metrisk):
12,70 mm
19,05 mm
25,40 mm
31,75 mm
50,00 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11781785
Brand: Brady™ 710083
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Identificer dine aktiv- og ratingplader med disse metalliske udseende MiniMark™ Polyester navne- og klassificeringsplader.
  • Identificer dine aktiv- og klassificeringsplader med disse metallisk udseende etiketter.
Tekniske data
Certificeringer/compliance RoHS, 2011/65/EU
Oversigt MiniMark Navne- og mærkepladeetiketter
Klæbende type Permanent akryl, Permanent
Belægning None
Farve Sølv
Vise Blank
Slutte Satin
Format Die-cut
Materiale Polyester
Printbare sider Single-side Printable
Print teknologi Termisk overførsel
Produkttype Sikkerhedsmærke
Sterilitet Non-sterile
Til brug med (applikation) Aktiv sporing, generel identifikation
Til brug med (udstyr) MiniMark Printer
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40° C
nr. pr. pakke 1000 etiketter/æske
Mængde 1000 Pk.
Form Rektangel
Størrelse (metrisk) 69.85 x 31.75 mm (W x H)
Temperaturområde (engelsk) -40 °F til +275 °F
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til +135 °C
Tykkelse (engelsk) 0,003 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0.075 mm
Lodret gentagelse (metrisk) 34.75 mm
Dimensioner (LxB) 31.75 x 69.85 mm
Længde (engelsk) 1,25 tommer.
Længde (metrisk) 31.75 mm
Bredde (engelsk) 2,75 tommer
Bredde (metrisk) 69,85 mm
Højde (metrisk) 31,75 mm
Alternativt varenummer MNK-BPT-7-7563