Få mere at vide
Brady™ Metaliseret MiniMark™ Polyester navne- og klassificeringsplader
Artikelnummer. 11761795 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Bredde (metrisk):
25,4 mm
38,1 mm
50,8 mm
69,85 mm
76,2 mm
Højde (metrisk):
12,70 mm
19,05 mm
25,40 mm
31,75 mm
50,00 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Bredde (metrisk) Højde (metrisk) Pakningsstørrelse
11761795 50,8 mm 25,40 mm Hver
11721825 25,4 mm 12,70 mm Hver
11751825 38,1 mm 19,05 mm Hver
11781785 69,85 mm 31,75 mm Hver
11741735 76,2 mm 50,00 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11761795 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 710084
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Identificer dine aktiv- og ratingplader med disse metalliske udseende MiniMark™ Polyester navne- og klassificeringsplader.
  • Identificer dine aktiv- og klassificeringsplader med disse metallisk udseende etiketter.
Tekniske data
Certificeringer/compliance RoHS, 2011/65/EU
Oversigt MiniMark Navne- og mærkepladeetiketter
Klæbende type Akryl, Permanent
Belægning Ingen
Farve Sølv
Vise Blank
Slutte Satin
Format Stanset udstansning
Materiale Polyester
Printbare sider Enkeltsidet printbar
Print teknologi Termisk overførsel
Produkttype Label
Sterilitet Ikke-steril
Til brug med (applikation) Aktiv sporing, generel identifikation
Til brug med (udstyr) MiniMark Printer
Etiketter pr. række 1
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40° C
nr. pr. pakke 1240 Etiketter/æske
Mængde 1240 Pk.
Form Rektangel
Størrelse (metrisk) 50.8 x 25.4 mm (W x H)
Temperaturområde (engelsk) -40 °F til +275 °F
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til +135 °C
Tykkelse (engelsk) 0,003 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0.075 mm
Lodret gentagelse (metrisk) 28.22 mm
Dimensioner (L x B) 25.4 x 50.8 mm
Længde (engelsk) 1 tomme
Længde (metrisk) 25.4 mm
Bredde (engelsk) 2''
Bredde (metrisk) 50,8 mm
Højde (metrisk) 25,40 mm
Alternativt varenummer MNK-BPT-17-7563