Få mere at vide
Brady™ Metaliseret MiniMark™ Polyester navne- og klassificeringsplader
Artikelnummer. 11721825
Skift visning
Bredde (metrisk):
25,4 mm
38,1 mm
50,8 mm
69,85 mm
76,2 mm
Højde (metrisk):
12,70 mm
19,05 mm
25,40 mm
31,75 mm
50,00 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Bredde (metrisk) Højde (metrisk) unitSize
11721825 25,4 mm 12,70 mm Hver
11751825 38,1 mm 19,05 mm Hver
11781785 69,85 mm 31,75 mm Hver
11761795 50,8 mm 25,40 mm Hver
11741735 76,2 mm 50,00 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11721825 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 710081
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Identificer dine aktiv- og ratingplader med disse metalliske udseende MiniMark™ Polyester navne- og klassificeringsplader.
  • Identificer dine aktiv- og klassificeringsplader med disse metallisk udseende etiketter.
Tekniske data
Certificeringer/compliance RoHS, 2011/65/EU
Oversigt MiniMark Navne- og mærkepladeetiketter
Klæbende type Permanent akryl, Permanent
Belægning None
Farve Sølv
Vise Blank
Slutte Satin
Format Die-cut
Materiale Polyester
Printbare sider Single-side Printable
Print teknologi Termisk overførsel
Produkttype Etiketter
Sterilitet Non-sterile
Til brug med (applikation) Aktiv sporing, generel identifikation
Til brug med (udstyr) MiniMark Printer
Vandret gentagelse (metrisk) 28.4 mm
Etiketter pr. række 3 på tværs; 10 ned
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40° C
nr. pr. pakke 2865 Etiketter/æske
Mængde 2865 Pk.
Form Rektangel
Størrelse (metrisk) 25.4 x 12.7 mm (W x H)
Temperaturområde (engelsk) -40 °F til +275 °F
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til +135 °C
Tykkelse (engelsk) 0,003 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0.075 mm
Lodret gentagelse (metrisk) 15.70 mm
Dimensioner (L x B) 12.7 x 25.4 mm
Længde (engelsk) 0,5 tommer
Længde (metrisk) 12.7 mm
Bredde (engelsk) 1 tomme
Bredde (metrisk) 25,4 mm
Højde (metrisk) 12,70 mm
Alternativt varenummer MNK-BPT-5-7563