Få mere at vide
Brady™ Metaliserede matgrå polyesteretiketter
Skab robuste seriel- og mærkepladeetiketter med B-428 metalliseret polyester-etiketmateriale med fleksibelt, højklæbende klæbemiddel. Designet til brug med holdbare Brady™ bærbare etiketmaskiner.
Brand: Brady™ 170872
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Beskrivelse
- Ideel til aktiv- eller panelkomponentidentifikationsapplikationer, der kræver stregkoder eller grafik med en mat navnepladelignende kvalitet, såsom bagplader, DIN-skinne, relæer, PLC'er, kontakter og solenoider
- Modstandsdygtig over for slid, opløsningsmidler som brændstof og olie og ekstreme temperaturer
- Fremstillet med permanent akrylklæber for fremragende vedhæftning til glatte metal- og pulverlakerede overflader
Tekniske data
UL-anerkendt, CSA-accepteret, RoHS-kompatibel med 2011/65/EU (Pass 2015/863) | |
Lysegrå | |
Udstanset | |
Etiketter | |
Aktiv sporing, kredsløbsmærkning, komponent- og udstyrsmærkning, data- og telekommunikationsmærkning, generel identifikation, lager- og inspektionsmærkning | |
260 | |
-40 °C til 120 °C | |
0.122 mm | |
0,75 tommer | |
38.10 mm | |
19.05 mm |
Permanent akryl | |
Mat | |
Polyester | |
Ikke steril | |
BMP51;BMP53;M511;M510 | |
-40°F to 248°F | |
0.0047 in | |
38.10 mm (W) x 19.05 mm (H) | |
1.5 in | |
0.75 in | |
M5-30-428 |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Brady™ Metaliserede matgrå polyesteretiketter > Metaliserede matgrå polyesteretiketter; Dimensioner (LxB): 0,75 x 1,5 in.; Til brug med (udstyr): BMP51, M511
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion