Få mere at vide
Labcon™ MetalFree™ Mikrocentrifugerør, 1,5 ml
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17887733 Shop alle Labcon produkter
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Egnet til formålet:
Certificeret kvalitet
Steril
Artikelnummer. 17887733
Brand: Labcon™ 30143450009
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
MetalFree™ Mikrocentrifugerør kommer i praktiske, genlukkelige poser og har ultralave metalkoncentrationer.
  • Ultra lavt metal: Certificeret ned til 1 ppb for 21 metaller og elementer: Aluminium, arsen, cadnium, calcium, krom, kobolt, kobber, jern, bly, lithium, magnesium, mangan, kviksølv, nikkel, fosfor, kalium, selen, silicium, natrium, vanadium, zink
  • Flade, let at åbne fastgjorte snaphætter
  • Sideinddelinger og frostet skriveflade
  • Hvis steril: Valideret sterilisering (ISO 11137) til brug i forsknings- og medicinske laboratorier
  • Protease-, humant DNA-, ATP-, RNase/DNase- og endotoksinfri (ikke-pyrogen)
  • Fremstillet af polypropylen USP Klasse VI harpiks
  • Ultrahøj centrifugering til 40.000 xg
  • Kan fryses til -80 °C
  • 50 Rør/Taske, 10 Poser/Pk., 10 Pk./Cs.
  • Fremstillet i USA
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP
Autoklaverbar Autoklaverbar
Kapacitet (metrisk) 1.5 mL
Farve Klar
Materiale Polypropylen
Til brug med (applikation) Spormetalanalyse
nr. pr. pakke 500 Rør/Pk.
Emballage Taske
Sterilitet Steril
Uddannet Ja
Lukketype Snap Cap
Egnet til formålet Steril
Maks. RCF 40,000 x g
Gradueringer 0.1, 0.5, 1, 1.5 mL
Diameter (metrisk) 12.2 mm
Form Cylindrisk
Længde (metrisk) 40.6 mm
Produkttype Mikrocentrifugerør