Få mere at vide
Metaldehyd, TRC
Artikelnummer. 30473028
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30473028 25 g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30473028 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM22556025G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Metaldehyde
CAS 108-62-3
Molekylær formel C8 H16 O4
Mængde 25 g
Synonym Metaldehyde, 2,4,6,8-Tetramethyl-1,3,5,7-tetroxocane, Acetaldehyde Tetramer
InChI formel InChI=1S/C8H16O4/c1-5-9-6(2)11-8(4)12-7(3)10-5/h5-8H,1-4H3
SMIL CC1OC(C)OC(C)OC(C)O1
IUPAC navn 2,4,6,8-tetramethyl-1,3,5,7-tetraoxokan
Molekylvægt (g/mol) 176.2102
Formel vægt 176.1049