Få mere at vide
Metaldehyde-d16, TRC
Artikelnummer. 30476263
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30476263 10 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30476263 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM22556210MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Metaldehyde-d16
CAS 1219805-73-8
Molekylær formel C8D16O4
Mængde 10 mg
Synonym Metaldehyde D16
InChI formel InChI=1S/C8H16O4/c1-5-9-6(2)11-8(4)12-7(3)10-5/h5-8H,1-4H3/i1D3,2D3,3D3,4D3,5D,6D,7D,8D
SMIL [2H]C([2H])([2H])C(OC1([2H])C([2H])([2H])[2H])([2H])OC(OC(C([2H])([2H])[2H])([2H])O1)([2H])C([2H])([2H])[2H]
IUPAC navn 2,4,6,8-tetradeuterio-2,4,6,8-tetrakis(trideuteriomethyl)-1,3,5,7-tetraoxocane
Molekylvægt (g/mol) 192.31
Formel vægt 192.2053