Få mere at vide
Metalaxylmetabolit CGA 108906 100 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-[(1-carboxyethyl)(methoxyacetyl)amino]-3-methyl-benzoic acid |
| CAS | 104390-56-9 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2-[(1-carboxyethyl)(methoxyacetyl)amino]-3-methyl-benzoic acid |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C14 H17 N O6 |
| Koncentration | 100 μg/ml |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | 2-[(1-Carboxyethyl)(2-methoxyacetyl)amino]-3-methylbenzoic acid, 2-[(1-Carboxyethyl)(methoxyacetyl)amino]-3-methyl-benzoic Acid, Benzoic acid, 2-[(1-carboxyethyl)(methoxyacetyl)amino]-3-methyl- (9CI), Benzoic acid, 2-[(1-carboxyethyl)(methoxyacetyl)amino]-3-methyl-, (±)- |
| InChI formel | InChI=1S/C14H17NO6/c1-8-5-4-6-10(14(19)20)12(8)15(9(2)13(17)18)11(16)7-21-3/h4-6,9H,7H2,1-3H3,(H,17,18)(H,19,20) |
| SMIL | COCC(=O)N(C(C)C(=O)O)c1c(C)cccc1C(=O)O |
| Vis mere |