Få mere at vide
Metalaxylmetabolit CGA 108906 100 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30322570
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30322570 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30322570 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA11040500AL100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-[(1-carboxyethyl)(methoxyacetyl)amino]-3-methyl-benzoic acid
CAS 104390-56-9
Analyt- eller komponentnavne 2-[(1-carboxyethyl)(methoxyacetyl)amino]-3-methyl-benzoic acid
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C14 H17 N O6
Koncentration 100 μg/ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 2-[(1-Carboxyethyl)(2-methoxyacetyl)amino]-3-methylbenzoic acid, 2-[(1-Carboxyethyl)(methoxyacetyl)amino]-3-methyl-benzoic Acid, Benzoic acid, 2-[(1-carboxyethyl)(methoxyacetyl)amino]-3-methyl- (9CI), Benzoic acid, 2-[(1-carboxyethyl)(methoxyacetyl)amino]-3-methyl-, (±)-
InChI formel InChI=1S/C14H17NO6/c1-8-5-4-6-10(14(19)20)12(8)15(9(2)13(17)18)11(16)7-21-3/h4-6,9H,7H2,1-3H3,(H,17,18)(H,19,20)
SMIL COCC(=O)N(C(C)C(=O)O)c1c(C)cccc1C(=O)O
IUPAC navn 2-[1-carboxyethyl-(2-methoxyacetyl)amino]-3-methylbenzoesyre
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitril
Molekylvægt (g/mol) 295.29
Mængde 1 ml
Formel vægt 295,1056 g/mol