Få mere at vide
Metalaxyl-M (~90%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Metalaxyl-M |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H21NO4/c1-10-7-6-8-11(2)14(10)16(13(17)9-19-4)12(3)15(18)20-5/h6-8,12H,9H2,1-5H3/t12-/m1/s1 |
| Formel vægt | 279.1471 |
| Procent renhed | >95% |