missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Metalaxyl, Honeywell Fluka™

Artikelnummer. 16694484 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16694484 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16694484 Leverandør Honeywell Fluka Leverandørnr. R1763100MG
Request Bulk or Custom Format

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Honeywell Fluka™ offers an expanding range of high quality inorganic certified reference materials  and organic reference materials.

  • Produced according to ISO 9001
  • Suitable for a wide range of industries and applications
  • Detailed Certificate of Analysis included with every delivery
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Metalaxyl
CAS 57837-19-1
CAS Max % ≤ 100%
Beilstein 2947777
Farve White
Smeltepunkt 63.5°C to 72.3°C
Kogepunkt 295.9°C
Synonym N-(2,6-Dimethylphenyl)-N-(methoxyacetyl)-DL-alanine methyl ester
Molekylvægt (g/mol) 279.3 g/mol
Mængde 100 mg
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.