Få mere at vide
Brady™ MetaLabel™ B-486 Metallized Polyester Labels with an Aggressive Adhesive
Artikelnummer. 11727364
Størrelse (engelsk):
1 x 0.5 in. (W x H)
1.5 x 0.5 in. (W x H)
1.5 x 0.75 in. (W x H)
2 x 1 in. (W x H)
3 x 1.9 in. (W x H)
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11727364
Brand: Brady™ 114799
For use in commercial/industrial applications. Brady B-486 metalized polyester labels with an aggressive adhesive are for use with BMP71 printer.
Tekniske data
Certificeringer/compliance UL Recognized, CSA Approved
Oversigt Chemical, Corrosion, Humidity, UV and Weather-Resistant
Klæbende type Rubber, Permanent
Farve Light Gray
Slutte Matte
Materiale Metallized Polyester (B-486)
Produkttype Asset Tracking Label
Til brug med (applikation) Asset tracking, Rating plates, General purpose ID
Til brug med (udstyr) BMP™71 Printer
Etiketter pr. række 1
Mængde 500/Roll
Form Rectangle
Størrelse (engelsk) 1.5 x 0.5 in. (W x H)
Størrelse (metrisk) 38.1 x 12.7 mm (W x H)
Temperaturområde (metrisk) -40°C to +120°C
Tykkelse (engelsk) 0.0053 in.
Tykkelse (metrisk) 0.135 mm
Lodret gentagelse (metrisk) 15.88 mm
Dimensioner (LxB) 12.70 x 38.10 mm
Bredde (metrisk) 38.10 mm
Højde (metrisk) 12.70 mm