Få mere at vide
Brady™ MetaLabel™ B-486 Metallized Polyester Labels with an Aggressive Adhesive
Størrelse (engelsk):
1 x 0.5 in. (W x H)
1.5 x 0.5 in. (W x H)
1.5 x 0.75 in. (W x H)
2 x 1 in. (W x H)
3 x 1.9 in. (W x H)
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | UL Recognized, CSA Approved |
| Oversigt | Chemical, Corrosion, Humidity, UV and Weather-Resistant |
| Klæbende type | Rubber, Permanent |
| Farve | Light Gray |
| Slutte | Matte |
| Materiale | Metallized Polyester (B-486) |
| Produkttype | Asset Tracking Label |
| Til brug med (applikation) | Asset tracking, Rating plates, General purpose ID |
| Til brug med (udstyr) | BMP™71 Printer |
| Mængde | 100/Pk. |
| Vis mere |