Få mere at vide
Brady™ Metal væglåseboks
Artikelnummer. 15611127 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Inkluderer:
(7) nøglekroge
Dimensioner (L x B x H):
2,5 x 8 x 7 tommer.
Artikelnummer. Inkluderer Dimensioner (L x B x H)
15611127 (7) nøglekroge 2,5 x 8 x 7 tommer.
1 options
Artikelnummer. 15611127 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 105714
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    917.00 DKK
    855.07 DKK / Pakke med 1
    Spare 61.93 DKK
    6% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Udvikle en sikkerhedsplan for at beskytte arbejdere og arbejdspladsen ved hjælp af lockout-produkter. De Brady™ Metal Wall Lock Box er lavet af slidstærkt, pulverlakeret stål med nøgleslids på toppen. Inkluderer klar Lexan vindue, der glider ud, når låse fjernes.
  • Til gruppe lockout situationer, der involverer et stort antal arbejdere og udstyr, kan låsebokse tilbyde en række fordele i forhold til hasper
  • Reducerer antallet af låse, der bruges
  • Brug SAFETY REDBOX™ Låseboks som bærbar eller monteret låseboks.
  • Hurtig udløser intern skydeknap gør det muligt at bære låseboksen til det nødvendige punkt
Tekniske data
Produkttype Vægmonteret låseboks
Farve Gul på rød
Materiale Pulverlakeret stål
Dimensioner (L x B x H) 2,5 x 8 x 7 tommer.
Vist tekst GRUPPE LÅSE KASSE
Højde (engelsk) 7 tommer
Inkluderer (7) nøglekroge
Længde (engelsk) 2,5 tommer
Mængde 1 stk.
Bredde (engelsk) 8 tommer