Få mere at vide
VACUUBRAND™ Metal vakuumrør med små flanger KF
Artikelnummer. 10788601 Shop alle Vacuubrand produkter
Skift visning
Slangestørrelse:
10
16
25
DN 40
Samlet længde (metrisk):
25 cm
250 mm
50 cm
75 cm
100 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Slangestørrelse Samlet længde (metrisk) Pakningsstørrelse
10788601 16 25 cm -
10025301 10 50 cm -
10324161 16 50 cm Hver
10394251 25 50 cm Hver
10384251 25 25 cm -
10640682 DN 40 50 cm -
10509341 25 100 cm Hver
10046679 DN 40 100 cm Hver
10292361 16 75 cm -
10340742 DN 40 75 cm -
10439312 25 75 cm -
10528571 10 75 cm -
10574132 10 100 cm -
10633762 10 250 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Artikelnummer. 10788601 Leverandør VACUUBRAND™ Leverandørnr. 20673306
Forventet forsendelse: 13-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
En holdbar tilslutningsmulighed til laboratoriet, der stadig giver fleksibilitet.
  • Fremstillet af rustfrit stål
  • Fås i en række størrelser og længder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Enkelt bøjningsradius på 29
Diameter (metrisk) Indvendig 16 mm
Materiale Metal
Samlet længde (metrisk) 25 cm
Emballagemængde 1 hver
Slangestørrelse 16
Produkttype Vakuumslange