Få mere at vide
Julabo™ Metalrør (M16x1), isoleret, 3m
Beskrivelse
- Isolering: Speciel enkeltisolering; enderne er dækket af silikonehætter
- Tilslutning: M16x1 gevind
- Min. bøjningsradius: 190 mm
- Brandadfærd: UL94-HB
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | Velegnet til alle: DYNEO , Høj Tech , FORTE, MAGIO, CORIO CD, CORIO CP |
| Temperaturområde | -50 °C til +200 °C |
| Type | Slanger |
| Materiale | Rustfrit stål 1.4404 |
| Maks. Tryk | 6 bar (ved 20 °C); 4,6 bar (ved 200 °C) |
| Længde (metrisk) | 3 m |
| Diameter (metrisk) | 30 mm Udvendig dia. |
| Diameter (metrisk) indvendig | 10 mm Nominel dia. |