Få mere at vide
Fisherbrand™ Wire Handskerum Holder
Artikelnummer. 11885843 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Mængde:
1 stk.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11885843 1 stk. Hver
1 options
Artikelnummer. 11885843
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Hold handsker organiseret og klar til øjeblikkelig brug. Fisherbrand™ Wire Glove Box Holder kan frigøre bordpladeplads ved at montere holdere på væggen for nem dispensering.
  • Robuste, epoxybelagte ståltrådsreoler er en økonomisk løsning
  • Alle holdere passer til de fleste større mærker af æsker
  • Monteringsskruer medfølger
Tekniske data
Produkttype Handskeboksholder
Farve Hvid
Dybde (metrisk) 108 mm
Mål (D x B x H) Indvendig 108 x 140 x 209 mm
Bredde (metrisk) 140 mm
Højde (metrisk) 209 mm
Holder Handsker
Materiale Epoxybelagt stål
Montering Vægmontering
Antal rum 1
Produkt stil Topfyldning
Volumen 1 æske
Mængde 1 stk.