Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Metalfjedre til hætteglasindsatser
Shop alle Macherey-Nagel produkter
Højde (metrisk):
30 mm
40 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Beskrivelse
- Fjeder 702974: Bruges med 0,3mL indsats til N13 hætteglas med skruehals (fabrikant nr. 702972)
- Fjeder 702974.1: Anvendes med 0,1 ml indsats (fabrikant nr. 702968) eller 0,15 ml indsats (fabrikant nr. 702968.1) til små hætteglas
- Metalfjeder beskytter mod beskadigelse under indføring eller når en nål trykker ned på bunden
- Stærke, fleksible fjedre fungerer som støddæmper
- Pakket som 100 stykker i en polyethylen (PE) pose
- Kompatible indsatser og hætteglas sælges separat
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Metal |
| Højde (metrisk) | 40 mm |
| Mængde | 100 Pk. |
| Til brug med (udstyr) | 0,3 mL indsats til N13 hætteglas med skruetop (702972) |