Få mere at vide
Grant Instruments™ Metalpumpestik, dobbelt tætning
Til brug med (udstyr):
Passer til 4 mm dia. Semi stive rør
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Metalpumpens indløbs-/udløbsstik
- Superhurtig stil med dobbelt tætning passer til halvstive rør
- Temperaturområde -20 til 100 °C
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | Passer til 4 mm dia. Semi stive rør |
| Temperaturområde | -20 °C til +100 °C |
| Type | Pumpestik |
| Materiale | Metal |