Få mere at vide
Astell Scientific™ Nelldorn glastørretumbler
Artikelnummer. 12753015
Skift visning
Højde (metrisk):
430 mm
Bredde (metrisk):
490 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Højde (metrisk) Bredde (metrisk) Pakningsstørrelse
12753015 430 mm 490 mm Hver
1 options
Artikelnummer. 12753015 Leverandør Astell Scientific™ Leverandørnr. DCU012
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-01-2027
Læg i indkøbskurv
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
En økonomisk og effektiv metode til tørring og opbevaring af de fleste beholdere, glasvarer og plastikvarer.
  • Enheden kan bruges til de fleste typer dispenseringsbeholdere inklusive plast
  • Udstyret kan efterlades på stativet, indtil tørringen er færdig
  • Kan rumme op til 60 genstande med 15-20 minutters tørretid
  • Vægmonteres eller fritstående
  • Termostatstyret
  • Økonomisk, hurtig og effektiv
  • Leveres med en variabel 120-minutters timer
  • En stor mængde luft trækkes over de kontrollerede varmeelementer og presses gennem hvert tørrerør
  • Hurtig luftstrøm tørrer glas eller plastik hurtigt og uden skader på enheden
  • Meget lavt strømforbrug
  • Det trinvise design gør det muligt at fjerne enhver genstand uden at forstyrre resten af ladningen og letter afstrømningen af vand til forsiden af enheden, hvor et lille afløbsrør forhindrer, at det samler sig i bunden
  • Luftindtaget er forsænket på bagsiden af enheden for at muliggøre væg- eller bænkmontering
  • Udstyret med 60 stive, pletafvisende nylon-tørreslanger med en justerbar timer, der kan forudindstilles til at slukke på det ønskede tidspunkt
Specifica
Produkttype Tørrestativ
Til brug med (applikation) Kan rumme reagensglas på 30 x 75 mm, 13 x 100 mm, 9 x 40 mm og 8 x 152 mm
Inkluderer Variabel 120 minutters timer
Højde (metrisk) 430 mm
Bredde (metrisk) 490 mm
Spænding 220/240 V
Frekvens 50 Hz
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.