Få mere at vide
S Murray™ Metal Luer-Tip sprøjte
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Volumen (metrisk):
5 mL
50 mL
100 mL
Förpackningsstorlek
Hver
Beskrivelse
Brug disse sprøjter til en række forskningsapplikationer. S Murray™ Metal Luer-Tip sprøjte er gradueret og har metal luer fittings.
- Sprøjte med metal luer fitting
- Fuldt udskiftelig
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | CE |
| Materiale | Glas |
| Produkttype | Metal Luer-spids sprøjte |
| Mængde | 1/stk. |
| Volumen (metrisk) | 50 mL |
| Tilslutningstype | Luer Tip |
| Uddannet | Ja |