Få mere at vide
Hamilton™ Rustfrit stål Luer Lock Metal Hub tilpassede nåle med punkt 2, 3 eller 4
Artikelnummer. 11532345
Skift visning
Nålemåler:
22 G
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
Artikelnummer. Nålemåler unitSize
11532345 22 G Pakke med 6
1 options
Artikelnummer. 11532345 Leverandør Hamilton™ Leverandørnr. 774808
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Metalnav giver den mest stive forbindelse til nålen, hvilket gør den perfekt til gentagne septum piercing.
  • Fås i forskellige målere
  • Autoklaverbar
  • Metalnav fremstillet af forniklet messing
  • Brugerdefineret længde
  • Kompatibel med PTFE Luer Lock (TLL) sprøjter
  • Design styret af en række universelle standarder, som garanterer kompatibilitet mellem producenter
  • Leveres i pakker med 6 stk
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Materiale Forniklet messing (nav), Rustfrit stål
Nålemåler 22 G
Diameter (metrisk) Indvendig 0.41 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 0.72 mm
Produkttype Luer Lock Custom Nål
Mængde 6/Pk.
Nålespids stil 2, 3 eller 4
Til brug med (udstyr) TLL-sprøjter og LT- eller TLL-konnektorer
Tilslutningstype Standard tilspidset