Få mere at vide
Hamilton™ Rustfrit stål Luer Lock Metal Hub tilpassede nåle med punkt 2, 3 eller 4
Nålemåler:
20 g
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
Beskrivelse
- Fås i forskellige målere
- Autoklaverbar
- Metalnav fremstillet af forniklet messing
- Brugerdefineret længde
- Kompatibel med PTFE Luer Lock (TLL) sprøjter
- Design styret af en række universelle standarder, som garanterer kompatibilitet mellem producenter
- Leveres i pakker med 6 stk
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Materiale | Forniklet messing (nav), Rustfrit stål |
| Nålemåler | 20 g |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 0.60 mm |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 0.91 mm |
| Produkttype | Luer Lock Custom Nål |
| Mængde | 6/Pk. |
| Længde (metrisk) nål | 9,52 til 304 mm |
| Nålespids stil | 2, 3 eller 4 |
| Til brug med (udstyr) | TLL-sprøjter og LT- eller TLL-konnektorer |
| Vis mere |