Få mere at vide
Lauda™ Isoleringsslange
Artikelnummer. 10001312
Diameter (metrisk) indvendig:
10 mm
Artikelnummer. 10001312
Brand: Lauda™ LZM 041
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Materiale: Metal
  • Fremstillet af rustfrit stål.
  • Høj varmebestandighed
Tekniske data
Temperaturområde -10 °C til +100 °C
Type Isoleringsrør
Længde (metrisk) 100 cm
Diameter (metrisk) indvendig 10 mm