Få mere at vide
Sampling Systems™ Metaldetekterbare skeer
Shop alle Sampling Systems produkter
Kapacitet (metrisk):
10 ml
Beskrivelse
- Vores metaldetekterbare skeer er lavet af fødevaregodkendt polypropylen (PP).
- Et specielt fødevaregodkendt fyldstof blandes med PP'en, og dette gør slutproduktet både metaldetekterbart og synligt ved røntgenstråler.
- Alle produkter i denne metaldetekterbare serie er støbt og pakket i et renrum.
- Dette sikrer produktets renhed.
- Du skal blot pakke ud og bruge.
- De er ideelle til brug med pulvere, granulat, væsker og pastaer.
- Serien kan nemt rengøres efter brug.
- Der er ingen døde områder eller sprækker, som kan føre til bakteriefælder.
- Fremstillet af højkvalitets PP.
- Overholder de seneste EU-fødevare- og FDA-krav.
- Kun en lille del af metaldetekterbare produkter.
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 10 ml |
| Farve | Blå |
| Materiale | Polypropylen |