Beskrivelse
- De er fremstillet af en speciel kemisk resistent kvalitet af PP.
- Hele serien er fremstillet i renrumsforhold og pakket i et klasse 7 (10.000) renrum.
- Dette sikrer produktets renhed.
- Det robuste design betyder, at de kan bruges i årevis eller bruges som et engangsprodukt direkte fra posen.
- Du skal blot pakke ud og bruge.
- Vores ergonomiske håndtag betyder, at de er nemme at bruge.
- Fremstillet af højkvalitets PP.
- Overholder de seneste FDA og EU fødevarekrav.
- 110 mm klingebredde er en standardstørrelse.
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Blå |
| Materiale | Polypropylen |
| Bredde (metrisk) | 110 mm |