Få mere at vide
Pacific Handy Cutter Metaldetekterbar sikkerhedsskærer
Artikelnummer. 17798967
Skift visning
Farve:
Blå
Artikelnummer. Farve
17798967 Blå
1 options
Artikelnummer. 17798967 Leverandør Pacific Handy Cutter Leverandørnr. DFC364MD
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3679.58 DKK
    3035.52 DKK / Pakke med 50
    Spare 644.06 DKK
    17% Slukket
Forventet forsendelse: 04-12-2026
DFC364MD er en metaldetekterbar sikkerhedsskærer med et skjult blad. Det tilbyder det højeste niveau af sikkerhed og beskytter dermed mennesker og varer på samme tid.
  • Ideel til brug i områder, hvor metaldetekterbarhed er vigtig, f.eks. fødevare-, kemiske eller farmaceutiske industrier.
  • Vores filmspecialist - særdeles velegnet til punktering på grund af den lange næse.
  • Designet til folie af enhver art, klæbende tape, bånd& omsnøring.
  • Den integrerede tapesplitter beskytter klingen.
  • Engangsprodukt.
  • Med praktisk øje til lanyardfastgørelse eller ophængning.
Tekniske data
Produkttype Metaldetekterbar kniv
Engangs Engangsbrug
Sterilitet Ikke steril
Farve Blå