Få mere at vide
Chemsplash Metaldetekterbar moppehætte-dobbelt elastik
Artikelnummer. 30058390
Skift visning
Størrelse:
21 tommer
Artikelnummer. Størrelse
30058390 21 tommer
1 options
Artikelnummer. 30058390 Leverandør Chemsplash Leverandørnr. 3489
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    577.23 DKK
    535.09 DKK / Pakke med 1000
    Spare 42.14 DKK
    7% Slukket
Forventet forsendelse: 15-12-2026
Metal Detekterbar Mob Cap er et ikke-vævet blåt polypropylenmateriale og har tilføjelsen af en metalstrimmel på tværs af toppen, til brug med metaldetektion på pakkestadiet.
Mob-hætte af polypropylen
  • Metaldetekterbar strimmel til fødevareindustrien
  • 21 tommer Størrelse
  • Dobbelt syet
  • PFAS fri
Beskrivelse: Metal Detekterbar Mob Cap er lavet af ikke-vævet blåt polypropylenmateriale med en metalstrimmel på tværs af toppen til brug med metaldetektion under pakningsfasen. Dobbelt syet for ekstra styrke, hætten er 21 tommer. i størrelse med en elastisk kant for en behagelig og sikker pasform. Den er velegnet til brug i fødevareindustrien.
Tekniske data
Produkttype Bouffant
Størrelse 21 tommer
Materiale Polypropylen
Farve Blå
Engangs Engangsbrug
Latex fri Ja