Få mere at vide
Sampling Systems™ Metaldetekterbare mikrospatler
Shop alle Sampling Systems produkter
Kapacitet (metrisk):
2 ml
Beskrivelse
- Metaldetekterbare mikrospatler er lavet af en speciel kemisk resistent PP-kvalitet.
- Hele serien er fremstillet i renrumsforhold og pakket i et klasse 7 (10.000) renrum.
- Dette sikrer produktets renhed.
- Det robuste design betyder, at de kan bruges i årevis eller bruges som et engangsprodukt direkte fra posen.
- Du skal blot pakke ud og bruge.
- Vores ergonomiske håndtag betyder, at de er nemme at bruge.
- Fremstillet af højkvalitets PP.
- Overholder de seneste FDA og EU fødevarekrav.
- 2 mL er en standardstørrelse.
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 2 ml |
| Farve | Blå |
| Længde (metrisk) klinge | 40 mm |
| Bredde (metrisk) klinge | 13 mm |
| Materiale | Polypropylen |
| Længde (metrisk) | 175 mm |